Merck
Z676160
KERN EMBポータブル天秤
AC/DC input 110 - 230 V AC, weighing capacity 5200 g, resolution: 1 g
別名:
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥32,170
¥32,170
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥32,170
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
NACRES:
NB.71
¥32,170
Check Cart for Availability
物質
plastic weighing plate
特徴
CSA approved: no
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kern EMB 5.2K1
利用可能性
not available in EU
秤量測定範囲
5200 g, resolution: 1 g
プラットフォーム直径
150 mm
バッテリー電源
9 V (Block)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
コストパフォーマンスに優れたベーシックな卓上天秤です。電池付きです。
  • 3分間の無操作でオートパワーオフして電池を節約
  • 風袋測定機能
  • 外部較正
  • 測定一時停止機能
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)