Merck
Z742796
Kern EMB series precision balances
Kern EMB 500-1BE, weighing capacity 500 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g, black Balance
別名:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥19,590
¥19,590
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥19,590
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
NACRES:
NB.71
¥19,590
Check Cart for Availability
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kern EMB 500-1BE
秤量測定範囲
500 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.2 g
black Balance
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Entry level laboratory balance with tremendous weighing performance
  • Simple and convenient 2-key operation, making them ideal for use in schools and universities
  • Tare function facilitates formulation work
  • Particularly flat design
  • Secure and non-slip positioning with rubber feet
  • Ready for use: Batteries included. AUTO-OFF function to preserve the batteries, can be switched off
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)