Merck
Z742601
myVolt Mini power supply
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥45,360
¥45,360
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥45,360
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
¥45,360
Check Cart for Availability
特徴
Current Output: 5 - 400 mA (5 mA inc.)
Touchscreen control
Voltage Output: 10-300 V (5 V inc.)
output terminals: 4 pairs
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Benchmark Scientific E2100
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Benchmark Scientific E2100 Accuris myVolt Mini is a compact electrophoresis power supply ideal for basic, constant voltage applications. Users can select constant 100V or 200V output, and the current can reach a maximum of 200mA.
Two sets of output jacks are available to connect up to 2 gel rigs and these small power supplies can securely be stacked for use with additional gel rigs.
法的情報
myVolt is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)