Merck
Z742498
Solid block for MyBlock Mini dry bath
H 1.25 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥20,830
¥20,830
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥20,830
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NC.21
¥20,830
Check Cart for Availability
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific BSH100-01
H
1.25 in.
32 mm
詳細
Solid Block. 1.25in/32mm in height
法的情報
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)