Merck
Z742448
MAGic Clamp magnetic clamp
holds 3000 mL Erlenmeyer flask
別名:
flask clamps, magnetic clamps
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥20,830
¥20,830
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥20,830
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.73
¥20,830
Check Cart for Availability
特徴
holds 3000 mL Erlenmeyer flask
max 4x3000ml flask
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Benchmark Scientific H1000-MR-3000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The convenient MAGic Clam platform for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique, magnetic attachment method is the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
designed to be used with Benchmark Scientific H1010 shaking incubators and OrbiShaker XL orbital shakers
法的情報
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)