Merck
Z742306
Horizontal rotisserie for RotoBot Rotating Mixers
holds 6 x 15 mL tubes, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥12,170
¥12,170
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥12,170
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
NACRES:
NB.73
¥12,170
Check Cart for Availability
特徴
holds 6 x 15 mL tubes
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific R4040-HZ15
チューブ直径
16-17 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For higher capacity applications, these holders can be purchased as accessories for the Rotobot and Rotobot Mini rotating mixers. In addition, horizontal holders are available for applications such as Western blotting and hybridization. The unique, sliding attachment allows for quick and easy changing of tube holders.
法的情報
Rotobot is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)