Merck
Z742269
DURAN® TILT GL 56 Screw Cap
white polypropylene, pack of 10 ea
別名:
292295602
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 EA
¥10,800
¥10,800
出荷予定日2025年4月12日
サイズを選択してください
表示を変更する
10 EA
¥10,800
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
¥10,800
出荷予定日2025年4月12日
物質
white polypropylene
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 292295602
フィッティング
GL 56 thread
詳細
The ergonomic cap is easy to open and close. Made from non-cytotoxic materials. The wide mouth ensures safe and easy pipetting.
特徴および利点
• Manufactured from Polypropylene• The ergonomic cap, made from non-cytotoxic materials, is easy to open and close• The wide GL 56 moth ensures safe and easy pipetting and helps avoid contamination
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)