Merck
Z741401
Vornado Vortexer
blue, AC/DC input 115 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥42,170
¥42,170
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥42,170
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
¥42,170
Check Cart for Availability
特徴
Motor activated by touch
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Benchmark Scientific BV101-B
パラメーター
+4-65 °C temp. range
2800 rpm speed
4 mm (orbit)
サイズ
9.4 cm (3.7 in.) × 9.9 cm (3.9 in.) × 6.6 cm (2.6 in.)
重量
1 lb
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Powerful is the best word to describe this mini-vortexer. With a 4 mm orbit and fixed speed of 2800 rpm, the Vornado instantly vortexes even the largest samples, including a nearly full 50 mL tube. Despite its powerful motor, the Vornado has a footprint of less than 4X4 inches, allowing it to fit on even the most crowded bench.
Insta-Touch operation means that the motor is automatically activated with slight pressure on the center cup head. Operation is smooth, quiet and efficient. When pressure is removed, operation immediately ceases.
The Vornado′s unique head design prevents liquids from entering the housing, prolonging motor life. The unit is available with five different cup head colors.
法的情報
Vornado is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)