Merck
Z741341
MAGic Clamp tilted holder
Holds 8 x 15 mL and 50 mL tube racks
別名:
magnetic rack holder, rack holder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥17,840
¥17,840
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥17,840
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.77
¥17,840
Check Cart for Availability
特徴
Holds 8 x 15 mL and 50 mL tube racks
メーカー/製品名
Benchmark Scientific H1000-MR-TSR
詳細
Benchmark MAGic Clamp tilted holder enables 15mL and 50mL tube racks to be held securely on orbital shakers.
法的情報
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)