Merck
Z741340
MAGic Clamp universal platform for flasks and tube racks
L × W 16 in. × 16.5 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥65,670
¥65,670
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥65,670
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.77
¥65,670
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Benchmark Scientific BT4010-MR
L × W
16 in. × 16.5 in.
詳細
The convenient MAGic Clamp platform can be used for both Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique, magnetic attachment method is the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
法的情報
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)