Merck
Z740865
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class A, meets DIN ISO 4788
capacity 250 mL, subdivision, 2.0 mL, tol. 1.0 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper, hex base
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥13,000
¥13,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥13,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121805
NACRES:
NB.43
¥13,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
特徴
subdivision 2.0 mL
包装
pkg of 1
tol. measuring range
1.0 mL
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Clear borosilicate glass graduated cylinders with safety hexagonal base. Pour spout is offset of base point so that if cylinder tips the spout won′t be damaged. Hex base prevents the cylinder from rolling off a bench. Meets DIN ISO 4788 Class A tolerances and specifications. Complete with plastic bumper. Graduated “To Contain”.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)