Merck
Z740541
KDS Legato 270Pシリーズ シリンジポンプ、プッシュ/プル機能、プログラム可能
AC/DC input 100 - 240 V AC, EuroPlug (flat 2-pin)
別名:
dosing pump, infusion pump, pump infusion
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40151500
NACRES:
NB.01
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
特徴
CE compliant
accuracy± 0.35%
4 channels
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
KD Scientific 788272
パラメーター
-10-70 °C temp. limit (storage)
4-40 °C temp. limit (operating)
サイズ
8.89 cm × 25.4 cm × 27.94 cm
容量
0.0005-140 mL
重量
4.9 kg (10.75 lb)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Programmable Legato 270P push/pull pump with user defined program configurations of up to 800 steps. Up to 40 programs of 20 steps each can be stored in memory.
特徴および利点
  • Holds four syringe from 0.5 μL to 140 mL
  • High resolution color touch screen
  • Real time clock
  • Unparallel ease of use
  • Touch pad "lock" feature
  • LED light on front panel
  • Full metal chassis
  • Built in syringe table
  • Up to 75 lbs linear force
  • Advanced microstepping techniques
  • Built in RS485 interface
  • USB port
  • I/O & TTL interface
  • Continuous mode of operation
  • Spill dam
  • Programmable
法的情報
Legato is a trademark of KD Scientific
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)