Merck
Z699268
Whatman® 微生物モニター
pore size 0.45 μm, black/white grid, pkg of 50 ea
別名:
Whatmanフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥34,740
¥34,740
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥34,740
About This Item
UNSPSCコード:
41111700
NACRES:
NB.79
¥34,740
Check Cart for Availability
特徴
black/white grid
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Maine Mfg 10497502
ポアサイズ
0.45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
滅菌済みのきわめて幅広い微生物検査モニターが可能で、原材料から完成品まで液体サンプルの微生物混入のモニター用に設計されています。濾過完了後、本ユニットに微生物培養培地を2 mL加えペトリ皿に移せば、採取した混入微生物を培養できます。
微生物検査用モニターにより、作業の負荷は大幅に軽減されます。滅菌済みのためユニットはそのまま濾過に使用でき、その後微生物検査用サンプルを培養する場合にも、ラボの日常業務にかかる時間を大幅に節約します。
特長と利点
  • 細孔径を選択可能なニトロセルロースメンブラン
  • 滅菌済みのためそのまま使用可能
  • 扱いが簡単
  • 最大70%の効率的な時間の節約
  • 優れたコントラストを得られる黒色メンブランも用意
  • 広範な培地に対応
  • モニターの使用手順
  • 微生物検査用モニターは、最大100 mLの液体サンプルをメンブランフィルター法で検査するため特別に開発。これまでにないほど微生物の同定が容易。
Features and Benefits:
  • Cellulose nitrate membrane with choice of pore size
  • Sterilized and ready for use
  • Easy handling
  • Effective time savings up to 70%
  • Black membranes available for better contrast
  • Comprehensive range of media
  • Monitor workflow
  • Microbiological monitors have been developed specifically for membrane filter methods for aqueous samples of up to 100 mL. It has never been so easy to identify microorganisms
その他情報
使用分野:診断的、医学的、生物学的、薬学的な消費者製品および飲食料品に使用される膜としての用途を含むがこれに限定されない微生物学的または生物工学的用途
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)