Merck
Z693340
Norell® NorLoc NMR チューブキャップ
open port cap, white, diam. 3 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 EA
¥8,815
¥8,815
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
96 EA
¥8,815
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
SB.32
¥8,815
Check Cart for Availability
包装
pkg of 96 ea
メーカー/製品名
Norell SVOP-NORLOC-3-96PK
直径
3 mm
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sample Vault caps have superior holding and sealing capabilities which eliminate cap/tube failure in your instrument. The patented design incorporates a white band positioned on the NMR tube that aligns with the base of the cap, indicating a properly locked position. The superior Sample Vault cap attaches semi-permanently for multiple use and for critical applications.
特徴および利点
  • Superior Sample Vault cap attaches semi-permanently for several uses and critical applications.
  • Ideal for cold refrigeration storage.
  • Suitable for cryo-probes and variable temperature studies.
法的情報
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Sample Vault is a trademark of Norell, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)