Z693197
Norell® Sample Vault Series™ NMR チューブ
standard wall, open cap, frequency 700 MHz, diam. × L 3 mm × 178 mm
別名:
NMR tube for 96 position carriers, NMR tubes for lab automation systems
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
96 EA
¥31,450
¥31,450
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
96 EA
¥31,450
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
¥31,450
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
colorless tube
特徴
neck thread push fit
包装
pkg of 96 ea
メーカー/製品名
Norell SVOP-3-178-96PK
パラメーター
700 MHz frequency
キャンバー
30 μm
直径× L
3 mm × 178 mm
壁厚
0.38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ロボットを用いたハイスループット自動化システムBruker® SampleJet™に使用します。NorLoc™キャップ付きNMRチューブで、開ポートキャップ付き103.5 mm(4インチ)NMRチューブ、または閉ポートキャップ付き178 mm(7インチ)NMRチューブを用いた、96ポジションキャリアと使用するよう設計されています。NorLocキャップは保持能と密閉能に優れ、NMR実行時にキャップやチューブによる失敗をなくします。
特許出願中の設計を取り入れ、NMRチューブ上の青色のバンドの位置にキャップの底を揃えることにより、適切な閉鎖位置であることを示します。NorLocキャップとSample Vault Seriesチューブにより完全な閉鎖系が得られ、サンプルを磁石に向けても安全です。使用可能なチューブは直径3 mm、5 mmの2種類で、最大700 MHz、950 MHzで用います。
特許出願中の設計を取り入れ、NMRチューブ上の青色のバンドの位置にキャップの底を揃えることにより、適切な閉鎖位置であることを示します。NorLocキャップとSample Vault Seriesチューブにより完全な閉鎖系が得られ、サンプルを磁石に向けても安全です。使用可能なチューブは直径3 mm、5 mmの2種類で、最大700 MHz、950 MHzで用います。
- 新世代ハイスループットラボ自動化システム用に設計
- 最大700 MHz、950 MHz分光計の2種類で精度を確立
- 優れた機能により、NorLocキャップは何度使用しても、また重要な用途でも半永久的に付着
- NorLoc閉ポートキャップ、開ポートキャップのいずれかから選択
- 冷蔵保存、クライオプローブを用いた作業、様々な温度の研究にも安全
法的情報
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
NorLoc is a trademark of Norell, Inc.
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Sample Vault Series is a trademark of Norell, Inc.
SampleJet is a trademark of Bruker-Physik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ