Merck
BR709109
BRAND® disposable BLAUBRAND® micropipettes, intraEND
volume 10 μL
別名:
ピペット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
特徴
DE-M marking, To Contain
包装
pack of 1000 ea (4 boxes of 250)
pkg of (4 boxes of 250)
メーカー/製品名
BRAND 709109
L
32 mm
キャパシティ
10 μL
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
DE-M marking certified for volumes greater than 5 μl. Volume defined by end-to-end filling. Calibrated to contain (TC, In).
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)