Merck
Z690384
Ace 交換用リアクターヘッド、PTFE
4 openings, fits 250 mL and 500 mL PTFE reactors, diam. 60 mm, joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥57,120
¥57,120
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥57,120
About This Item
UNSPSCコード:
41103817
NACRES:
NB.51
¥57,120
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS24/40
メーカー/製品名
Ace Glass 12858-15
直径
60 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Aceリアクターヘッドは、全PTFE製のAceフィルターリアクター装置用の交換部品です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)