Merck
Z687766
交換用 NMRニードル、コーンチップ付き、eVol® 電子シリンジ用
for 5 μL, L × O.D. 11.5 cm × 0.5 mm, gauge size 25
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 EA
¥7,196
¥7,196
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
2 EA
¥7,196
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
¥7,196
Check Cart for Availability
ゲージサイズ
25
メーカー/製品名
SGE 036922
L × 外径
11.5 cm × 0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
eVol® NMR用電子シリンジは、チューブ内のサンプル混合を容易にし、貴重なサンプルを回収でき、このサンプルを高額なチューブに残さず代替容器(安価なバイアルなど)に保存できます。特定のニーズに適合するよう、交換用コーンチップ針には複数の選択肢の長さ、ゲージを揃えています。
法的情報
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)