Merck
Z682144
Aldrich® PTFE ふた、コンデンサー "C"および "CR"アセンブリ用
fits Büchi® models R-200/R-205 and R-114/R-144
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥40,830
¥40,830
出荷予定日2025年5月25日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥40,830
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
¥40,830
出荷予定日2025年5月25日
メーカー/製品名
Büchi equivalent, 27479
詳細
PTFE製フタは、Aldrichのコンデンサー「C」および「CR」アセンブリに適合します。
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)