Merck
Z681873
CellCrown インサート
12 well plate insert with 8 μm PET filter, sterile
別名:
3D スキャフォールド, 細胞スキャフォールド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
無菌性
sterile
特徴
lid
メーカー/製品名
Scaffdex C70002F
サイズ
12 wells
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CellCrown 12は、5種類のモデルが利用可能です;非滅菌および滅菌済みの空のインサート、ならびに1.2μmもしくは5μm孔径の白色ナイロンメンブレン、および8μm孔径の透明PETフィルター付の滅菌済み空インサート。ナイロンフィルターは親水性でタンパクと結合します。PETは、細胞培養用に特別に開発されたものであり、円滑な細胞のメンブレン上への付着を望む場合の用途に適しています。
CellCrownは、6、12、24、48、96ウェルプレート上にあるサンプルを動かないようにする、使い捨てのインサート器具です。繊維、箔、膜、織物、組織、足場材のようなサンプルを、ウェルの安定した調整位置にCellCrownで固定することができます。ウェルの壁とCellCrownの間でピペットを使って培地を交換する間、サンプルをウェルに残したままにすることができます。ウェルプレートの蓋は、CellCrown使用中には閉じることができます。このインサート器具は、細胞培養後には、サンプルを傷つけることなくウェルプレートから除去し取り外すことができます。CellCrownは、医療グレードのポリカーボネート製で、製品構成は、すぐに使える滅菌済製品も、ユーザによって滅菌する未滅菌製品もあります。ガンマ線滅菌または電子線照射、オートクレーブ、エチレンオキサイドガス、プラズマ滅菌が可能です。
滅菌条件:
温度......121 °C / 250 °F
時間..................15分間
乾燥時間..............15分間
法的情報
CellCrown is a trademark of Scaffdex Oy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)