Merck
Z681040
Duran® plastic-coated laboratory bottles
capacity 150 mL
別名:
218052901
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
borosilicate glass 3.3
round bottle
特徴
without cap
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 21 805 29 01
パラメーター
max. pressure (Not for use under pressure)
キャパシティ
150 mL
直径× H
62 mm × 110 mm
フィッティング
GL 45 neck thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
表面が透明なプラスチック製であるため、瓶の物理的損傷や破損した場合の漏れから保護します。135°Cまでオートクレーブ可能ですが、水で冷却しないでください。キャップは付属しません。
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)