Merck
Z676632
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 20P, Reload insert
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 X 960 EA
¥112,400
¥112,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
5 X 960 EA
¥112,400
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.01
¥112,400
Check Cart for Availability
物質
colorless
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier
Reload insert
Tip design ART 20P
包装
pack of 4800 ea (50 inserts of 96 tips)
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 2149P-05-RI
テクニック
PCR: suitable
最大容量
20 μL
容量
20 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)