Merck
Z178071
Scienceware® heavy-duty test-tube rack
Holds 50 x 13-16 mm tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥9,557
¥9,557
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥9,557
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
¥9,557
Check Cart for Availability
物質
polypropylene
特徴
Holds 50 x 13-16 mm tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18856-0000
L × W × H
213 mm × 110 mm × 111 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
天然PP製で積み重ね可能です。250°F(121°C)まで蒸気オートクレーブ可能です。識別を容易にするため、列に英数字を入れています。ベースプレートには丸型ウェルの排水孔があり、エンドプレートにはハンドグリップが付いています。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2