安全性情報
Z676179
Plum中和液、眼洗浄液ステーション
contains 200 mL sterile pH neutralizing solution and 500 mL sterile saline eyewash
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
製品Z676179は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
メーカー/製品名
Plum
詳細
Effective rinsing solution for removing foreign bodies & neutralisation of acids / alkalis. This open eye wash station contains 200 mL sterile pH Neutralizing solution and 500 mL sterile saline eyewash.
Especially suitable for workplaces where there is a risk of injuries from acids or alkalis. The station is equipped with a mirror and clear instructions for use. Each bottle has an ergonomic eyecup that fits the eye and ensures a gentle, even rinsing.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z676179-1EA:
Z676179-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)