Merck
Z676039
マニュアルピペットラック
Manual pipette racks
blue magnetic rack
別名:
magnetic pipette holder, pipette stand, serological pipette rack
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥28,560
¥28,560
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥28,560
About This Item
UNSPSCコード:
41122801
NACRES:
NB.01
¥28,560
Check Cart for Availability
物質
blue magnetic rack
特徴
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS20612M
W × D × H
291 mm × 88 mm × 401 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
便利な磁石付きもあります。両面に強力磁石が付いていて、ドラフト、整理棚、冷蔵庫にしっかり置くことができます。本体には切り取り窓が付いており、ピペットバルブ、フィルター、ポンプをおくことができる取り外し可能な2箇所のアタッチメントもあります。
斜めに作られた4つの棚によって0.1~25 mLピペットまたはカンを手元に置くことができ、破損したり散らばったりすることを防ぎます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. Oxford
    • 1件のレビュー
    • 0件の投票
    星1/5個です。
    Terrible magnets
    Not sure if we received a faulty unit but the magnets were not strong enough to hold the weight of the rack which , just empty, was considerably heavy!
    We tried on many different magnetic surfaces- some smoother than others, but didn't make any difference- the rack kept sliding down. Had to return in the end
    Googleで翻訳する