Merck
Z675008
Glas-Col® Series TM hemispherical heating mantle
AC/DC input 230 V AC, for flask size, 1,000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102405
NACRES:
NB.76
製品Z675008は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
CE compliant 230 V versions
CSA approved 110 V versions
for flask size 1,000 mL
メーカー/製品名
Glas-Col 100B-TM109CE
利用可能性
not available in USA and Canada
出力
380 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリーズTMのマントルの外面はアルミニウム製で、耐久性に優れています。
  • 内部は柔軟な布地でできています。
  • 内部の最高使用温度:450°C
すべてのマントルには、4フィート(1219mm)の3本ワイヤーコードとロッキングコネクタが付属されています。操作には温度コントローラーが必要です。このマントルは、一口および多口フラスコの底半分を覆うため、フラスコの中身がよく見えます。
電源制御装置によって電源供給され、固定用コネクターが付属します。
法的情報
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)