物質
white gloves
white nitrile
サイズ
M
無菌性
non-sterile
non-sterile
特徴
disposable
latex free
powder-free
包装
pack of 100 ea (boxes of 100)
package of 100 ea
メーカー/製品名
Microflex TQ-601-M
利用可能性
not available in EU
L × 厚み
9.5 in. (240 mm) × 3.1 mil (0.08 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
快適な着け心地と高い保護性能とを完璧なバランスで兼ね備えた、検査用の白色ニトリルグローブです。ラテックス不含で、天然ゴムに由来するタンパク質は含まれていません。薄手で柔らかく、毎日使える快適な手袋を必要とされる方に最適です。手にぴったりとフィットしますので、手先の感覚が損なわれることがなく、強いグリップも可能です。コンパクトな箱に収納されていますので、保管時に場所をとることもありません。
本製品のご使用は以下のような場合に適しています。
本製品のご使用は以下のような場合に適しています。
- ラテックス不含の手袋が必要だがコストはかけられない
- 快適で、手先の感覚が損なわれない手袋が必須
- 小型の器具を毎日扱うため、濡れていても乾いていてもしっかりしたグリップが必要
- 裾部:0.08 mm(3.1ミル)
- 手掌部:0.08 mm(3.1ミル)
- 指部:0.12 mm(4.7ミル)
- 長さ:240 mm(9.5インチ)
法的情報
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
TRANQUILITY is a trademark of Microflex Medical Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ