Merck
Z645591
Microflex® ComfortGrip powder-free latex gloves
size M
別名:
Powder-Free Latex Gloves, disposable glove
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 EA
¥2,753
10 X 100 EA
¥27,420
¥2,753
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 EA
¥2,753
10 X 100 EA
¥27,420
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
¥2,753
Check Cart for Availability
物質
natural gloves
natural natural rubber
サイズ
M
無菌性
non-sterile
特徴
disposable
latex free: no
powder-free
包装
pack of 100 ea (boxes of 100)
メーカー/製品名
Microflex CFG-900-M
L × 厚み
9.7 in. (245 mm) × 5.1 mil (0.13 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mircoflexの新しいラテックスグローブが、他のメーカーに差をつける挑戦的な価格で登場です。タンパク質含量の少ない、快適な着け心地の検診用天然ゴムラテックスグローブです。パウダーは不要です。業界最高水準の品質管理システムにより、どの箱でも変わりなく快適な着け心地を達成しています。品質と価格を完璧に両立したグローブといえるでしょう。探し求めていたグローブがここにあります。ぜひお求めください。
厚さ:
  • 裾部:0.10 mm(3.9ミル)
  • 手掌部:0.13 mm(5.1ミル)
  • 指部:0.15 mm(5.9ミル)
  • 長さ:245 mm(9.7インチ)
法的情報
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)