Merck
Z673358
Talboysブロックヒーター用ドリル穴付きブロック
15 mL conical bottom tube
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥23,800
¥23,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥23,800
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.73
¥23,800
Check Cart for Availability
特徴
wells 12
Holds 12 x 15 mL tubes
メーカー/製品名
Troemner 949131
ブロックL × W × H
3.75 in. (9.5 cm) × 3 in. (7.6 cm) × 2 in. (5.1 cm)
ウェル直径× D
17.1 mm × 44.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
固体の陽極酸化アルミニウム製ブロックのため、チューブをブロック壁に接近させても温度を最大限に維持することができます。各ブロックには、ブロックの温度を測定するための温度計が付いています。
装置はドライバス/インキュベーター用としてデザインされています。
注意
起こりうる電気的危険を避けるためウェルまたはブロックを水やその他の液体で一杯にしないでください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)