製品Z672351は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
物質
ceramic plate
特徴
CE compliant
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 0003581002
パラメーター
100-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
プラットフォームサイズ
120 mm × 120 mm
攪拌機容量
5 L
重量
6.5 lb
出力
250 watts (heater)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
C-MAG HS 4 IKMAG
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
New magnetic stirrer with heating and ceramic heating plate which offers excellent chemical resistance.
- Powerful motor for stirring quantities of up to 5 L (H2O)
- Fixed safety circuit of 550°C
- Hot Top indicator >> hot surface warning to prevent burns!
- Exact temperature setting via digital display (LED)
- Digital error code display
- Elevated control panel for protection against leaking liquids
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ