Merck
Z655929
IKA® R 1826 disperser plate stand
R 1826 disperser plate stand, with slip resistant foil, 1/cs
別名:
mixer plate stand, stirrer plate stand, tissue grinder plate stand, tissue homogenizer plate stand
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.72
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 0003160100
利用可能性
available only in EU
ベースW × D
200 mm × 316 mm
ロッドL ×直径
800 mm × 16 mm
重量
5 kgMax load
none
適合性
suitable for (dispersers and mixers)
詳細
  • For dispensers and mixers
  • Diameter of support rod: 16 mm
  • Max. load: 5 kg
  • Dimensions (W x D): 200 x 316 mm
  • Height: 800 mm
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)