Z655279
1 of 10
Sigma-Aldrich
94635
グラム・サフラニン 溶液
Supelco
1.09011
Nessler′s reagent A
1.01969
Silica gel with indicator (orange gel),
1.08802
Zinc acetate dihydrate
1.09028
Nessler′s reagent
TDS1000
Total Dissolved Solids 1000 mg/L Calibration Standard
93283
トリス-EDTAバッファー 溶液
1.09217
Gram′s safranine solution
1.00983
エタノール
1.03803
Desiccant sachet 3 g
Hanna HI 70032C
1382 ppm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Z655279-VAR: Z655279-BULK: Z655279-25EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.