Merck
Z653209
Julabo® economy series refrigerated/heating circulators
F12-ED, AC/DC input 230 V AC, temp. range -20-100 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
特徴
CE compliant
メーカー/製品名
F12-ED
Julabo 9116612
利用可能性
available only in EU
温度測定範囲
-20 - 100 °C
パラメーター
-20-100 °C temp. range
0.35 bar pump pressure
15 L/min pump flow
冷却能力
100 W (at 0 °C)
160 W (at 20 °C)
加熱能力
2 kw
W × L × H
20 cm × 36 cm × 56 cm
bath opening W × L × depth
13 cm × 15 cm × 13 cm
キャパシティ
4.5 L
容量
4.5 L
4500 mL
重量
22 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Compact design
  • Low noise operation
  • Proportional cooling control for powerful models
  • Removable venting grid for convenient cleaning to maintain cooling performance. No ventilation grids on sides
  • Automatic shut-down in case of disturbance
  • Front drain accessibility
  • Adjustable high temperature cut out/dry running protection
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)