Merck
Z649406
PTFE stirrer guides
shaft D 6 mm, joint: ST/NS 24/29
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥92,580
¥92,580
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥92,580
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
¥92,580
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS24/29
メーカー/製品名
Cowie 005.202.7
シャフトD
6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For use with glass, metal and PTFE stirrer shafts.
Features:
  • High level of chemical resistance
  • Anti-whip and reduced vibration
  • Vacuum (~5mm Hg) and pressure (3-5psi) performance
  • No shedding
  • Self releasing joint ring
  • Fits standard ground-glass joint
  • Maximum recommended speeds: continuous 500rpm, intermittent 800rpm
Unique features of the design are a permanently loaded composite PTFE/PEEK seal and a specifically fabricated glass ball-bearing for rigidity and smoothness of operation.
Note: PEEK has a very high level of chemical resistance with some susceptibility only to strong mineral acids.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)