Merck
Z646229
Sigma-Aldrich
Jerricans
capacity 10 L
別名:
jerry can, jerry cans, jerrycan
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥15,880
¥15,880
出荷予定日2025年4月16日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥15,880
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.35
¥15,880
出荷予定日2025年4月16日
メーカー/製品名
Bel-Art H109360000
W × D
25.4 cm × 18 cm
キャパシティ
10 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These high density polyethylene Jerricans have a built-in spout with separate air vent cap for smooth pouring and venting as needed. The spout retracts into the collar to conserve shelf space when transported or stored. A large, molded-in top handle and hand grip on the bottom gives positive control when pouring. Additionally, the wide base ensures stability. Heavy side panels on all models include a large smooth molded-in area for clear labeling and additional information. The jerricans are graduated in U.S. gallons and liters and have extra headspace for expansion of contents.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)