Z645982
Julabo® オープンバスサーキュレーター、Plexiglas®製または Makrolon®製バスタンク付き、EDモデル
ED-13A, AC/DC input 115 V AC, volume 13 L, temp. range 20-60 °C, Plexiglas® bath
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥376,300
¥376,300
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥376,300
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
¥376,300
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
Plexiglas® bath
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
ED-13A
Julabo 9116313
利用可能性
not available in EU
パラメーター
20-60 °C temp. range
±0.03 °C temp. stability
加熱能力
1 kw
バス開口部 W × L × D
18 cm × 30 cm × 15 cm
キャパシティ
13 L
容量
13 L
13000 mL
重量
7.5 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Plexiglas製またはMakrolon製のバスタンクを備えた、内部/外部循環路への温液の供給に使用するオープンバスサーキュレーターです。どのバスも安全等級1です。
Economyシリーズ:
M = Makrolon
カバーは別注品です。
Economyシリーズ:
- 高輝度LEDディスプレイに実測値と分解能が0.01°Cの設定値を表示
- PID温度制御:安定度±0.02°Cまたは±0.03°C
- 動作停止温度およびドライラン保護を調整可能
- 圧力ポンプ容量:15 L/分、350 mbar
M = Makrolon
カバーは別注品です。
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Makrolon is a registered trademark of Bayer AG
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ