Merck
Z645761
Chemical spill bucket
別名:
chemical cleanup, spill cleanup, spill safety
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131905
NACRES:
NB.35
製品Z645761は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
メーカー/製品名
Clear-spill CK4
利用可能性
not available in USA and Canada, ROW
詳細
Kit designed for small to medium spills, ideal for laboratories. Contains 20 pads, 3 x 8 cm by 1.2 m socks, 2 x 30 cm by 35 cm cushion, bags & ties with instructions supplied in a durable container with a snap close lid. Kit will absorb 31 litres.
PLEASE NOTE: KIT NO LONGER CONTAINS PPE
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1