Merck
Z645230
IKA® M 23 star-shaped cutting blade
M 23 star-shaped cutter, 1/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥111,300
¥111,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥111,300
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.74
¥111,300
Check Cart for Availability
物質
stainless steel
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 1443400
適合性
suitable for
関連するカテゴリー
詳細
stainless steeel. star knife for use with the IKA M 20 Universal Mill. For shredding fibrous materials such as paper and plant material, but also for plastics and other materials with a low specific weight.
used to crush fibrous substances such as paper and vegetation, but also for plastics and material with a low specific weight.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)