Merck
Z645214
IKA® M 21 spare cutter
M 21 spare cutter, stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥29,070
¥29,070
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥29,070
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.74
¥29,070
Check Cart for Availability
物質
stainless steel
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 328200
適合性
suitable for (crushing materials up to Mohs hardness 5)
関連するカテゴリー
詳細
Stainless steel replacement bat for use with the IKA M 20 Universal Mill, for breaking substances up to Mohs hardness 5.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)