Merck
Z620181
DURAN disposable culture tubes
H × diam. 100 mm × 15.50 mm
別名:
231721489
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
AR-Glas®
clear tube
round bottom tube
包装
pack of 250
メーカー/製品名
DURAN®
H ×直径
100 mm × 15.50 mm
キャパシティ
14 mL
壁サイズ
0.80 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
with straight rim
法的情報
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)