物質
borosilicate glass
round bottom tube
無菌性
non-sterile
特徴
cap: no
包装
case of 200
メーカー/製品名
Corning 70820-12
キャパシティ
5 mL
直径× L
12 mm × 75 mm
色
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Pyrex® VISTA™ culture tubes are made of chemically resistant borosilicate glass.
- The rimless design facilitates convenient plugging and rack storage.
- The reusable tubes feature fire polished ends.
- Includes a blue marking spot (except for the 22 mm and 25 mm O.D. tubes).
These reusable Pyrex rimless culture tubes offer greater convenience in plugging and rack storage. Ends are fire-polished. The 22 and 25 mm O.D. tubes do not have marking spots.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)