Merck
Z618217
Büchi® rotary evaporator Model R-205
professional, plastic-coated glass, with cold-trap condenser assembly
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
物質
plastic-coated glass
利用可能性
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
モジュール構造のため、エバポレーターはR-200/205の2種類のモデルから、真空コントローラーはV-800/V-805の2種類のモデルから、およびガラス器具アセンブリは3種類の中から選択して装置を構成することが可能です。エバポレーターフラスコには標準的な24/40ジョイントが、受器フラスコには35/20ボールジョイントが付いています。
R-200モデルエバポレーター
  • 従来のモデルより設置面積が33%減少
  • 化学薬品に対する耐性が高いPTFE/ガラス製真空シーリングシステムは最長5年間にわたって使用可能です
  • 場所を取らないモジュールデザインにより、組込み式の真空調節器の追加とセットした時間/圧力勾配の実行が可能
  • 電動急動式のサーボジャッキによってガラス器具を軽い力で上下に調節
  • 広域温度型のPTFEコートされた4Lヒートバス、モデルB-490、デジタル温度表示、オイルまたは水式、20~180°C(華氏68~356度)
  • 安全性の強化: 絶縁されたヒートバス、プラスチックおよびガラスコートされたガラス器具、オプションの遠隔制御、および安全シールド
  • 50 mL~3 Lのサンプル処理
·
R-205モデルエバポレーター
  • R-200モデルにデジタル蒸気温度表示を追加
·
対角型冷却装置付きエバポレーター
溶媒の単純な蒸留と一般的使用。流水冷式。給水管からは、フラスコの容量を超える水が継続的に供給されます。
冷却トラップ型冷却装置付きエバポレーター
2ピース式冷却器は低沸点溶媒に最適です。 機械冷却またはドライアイス-アセトンを使用。
垂直型冷却装置付きエバポレーター
高沸点溶媒(100°C超)の蒸留用。流水冷式。給水管からは、フラスコの容量を超える水が継続的に供給されます。
3ステップの選択ガイド
1.ガラス器具の選択
対角型冷却装置、垂直型冷却装置、冷却トラップ型冷却装置
2. エバポレーターモデルの選択
フル装備のR-200基本モデル
デジタル蒸気温度表示が追加されたR-205基本モデル
3. レベルの選択
ベーシック
選ばれたエバポレーターモデルの機能
アドバンス選ばれたエバポレーターモデルの機能に半自動の一体型V-800真空コントローラーを追加回転速度およびサーボジャッキの遠隔操作(オプション)
プロフェッショナル選ばれたエバポレーターモデルの機能にプログラム可能な一体型V-805真空コントローラーを追加回転速度およびサーボジャッキの遠隔操作(オプション)
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)