Merck
Z612014
Julabo水槽チューブ
metal (triple insulated with connector M16x1), L 3 m
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥241,300
¥241,300
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥241,300
About This Item
UNSPSCコード:
41105108
NACRES:
NB.77
¥241,300
Check Cart for Availability
物質
metal (triple insulated with connector M16x1)
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Julabo 8930214
パラメーター
−100-350 °C temperature
L
3 m
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Flexible connection of the application to the temperature control instrument for optimal use in the respective temperature range.
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)