Merck
BMSB2410E
Benchmark BeadBath Duo
bath capacity 10 L, AC/DC input 230 V, EuroPlug
別名:
dry bath, block heater
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
メーカー/製品名
Benchmark Scientific B2410-E
パラメーター
temp. limit at +0.2 °C
temp. range at Ambient +5 to 100 °C
バス容量
10 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2L digitally controlled bath with dual modes for water or beads. Temperature range ambient +5° to 80°C (max 70°C in bead mode).
アプリケーション
Heating of laboratory liquids in various containers
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)