Z607231
no. of necks: 3
1 of 10
Sigma-Aldrich
P9667
パルミトレイン酸メチル
8.02189
tert-Butyl acetate
Z552682
Aldrich®温度計アダプター
Z507881
Three-neck round-bottom flasks
W391018
シクロペンタノン
SAB4600387
Anti-Mouse IgG (H+L), F(ab′)2 fragment, CF™488A antibody produced in goat
O1008
オレイン酸
Supelco
52052
トリメチロールプロパントリメタクリラート
D216305
2,2′-ビピリジル
537365
アセト酢酸メチル
PFA (Non-porous fluoropolymer)round bottom flaskthree-neck
center joint ST/NS neck29/32side joint: ST/NS14/23
non-sterile
pack of 1
Bohlender A 156-12
not available in USA and Canada
≤250 °C temperature
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.