Merck
Z602876
Normag reflux boiling splitter
bottom joint: 29/32
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NB.43
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
ジョイント
bottom joint: 29/32
side joint 14/23
メーカー/製品名
Normag
利用可能性
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
With fine adjustment glass needle valve. Installation length 50mm for
thermometers. GL 14 Glass thread cooling water connections. Complete
with 2 GL 14 threaded hose connectors.
法的情報
Normag is a trademark of Normag Labor- und Prozesstechnik GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)