Merck
Z568759
Simriz®QianCap用高性能Oリング
25-S
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥14,330
¥14,330
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥14,330
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
¥14,330
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Q Labtech
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ほとんどの化学品に高い適合性を持っています。例:無機および有機の酸と塩基、アルコール、脂肪族および塩素化炭化水素、芳香族、ケトン、エステル、エーテル、アルデヒド、燃料油。
法的情報
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
Simriz is a registered trademark of Carl Freudenburg KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)