Merck
Z568554
ACEスターラーブレード、316SS、楕円形、穴あき
W × L 19 mm × 60 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥9,557
¥9,557
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥9,557
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
¥9,557
Check Cart for Availability
物質
stainless steel
詳細
for 10mm SS shaft
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 8096-70
W × L
19 mm × 60 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
穴あき構造のため、通常のブレードより高い攪拌性があります。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)