Merck
Z567949
J-KEM®水流モニター
AC/DC input 120 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥97,640
¥97,640
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥97,640
About This Item
UNSPSCコード:
20121904
¥97,640
Check Cart for Availability
詳細
requires a flow sensor
出力
1800 watts
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 水流の実速度をデジタルセンサーで測定
  • アラーム音(オプション)
冷却器やウォーターバス、その他の機器を循環する水流の速度を正確にモニターします。圧力の低下、ホースの抜けなどによって実際の流速が最低流速の設定値を下回ると、本装置の出力端子およびそこに接続されている機器への電力供給を遮断します。電力の復旧は手作業で行っていただく必要があります。オプションの送水停止バルブをお使いになると、アラームと同時に送水が停止されますので、実験室が水浸しになるのを防ぐことができます。安全性を最優先としていますので、従来の水流モニターのように背圧を測定するのではなく、実際の流速を測定する仕様になっています。
法的情報
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)