Merck
Z567264
Ace丸底圧力フラスコ、サーモウェル付き
with Ace-Thred 15 PTFE front-seal plug, capacity 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥29,900
¥29,900
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥29,900
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥29,900
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
無菌性
non-sterile
特徴
closure type PTFE plug seal
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 8417-05
キャパシティ
100 mL
直径
62 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
壁が厚いホウケイ酸ガラスフラスコの定格圧力は120°Cで60 psiです。底が丸いため、マントルヒーターやその他の丸底フラスコ用途に容易に使用できます。フラスコには、#15 Ace-Thred PTFE前面シールブッシングとFETFE® O-リングが付いています。
ご注意:このガラス器具は、圧力や真空による破損が保証されません。これらのフラスコにかき傷やその他の傷がある場合は使用しないでください。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1